Tisk…
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59348-1G OR59348-5G
APOSOR59348-1GEA 3230 CZK
APOSOR59348-1G APOSOR59348-5G
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878407
CAS číslo: 957063-04-6