Tisk…
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59347-1G OR59347-5G
APOSOR59347-1GEA 5390 CZK
APOSOR59347-1G APOSOR59347-5G
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878425
CAS číslo: 957063-08-0