Tisk…
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59343-1G OR59343-5G
APOSOR59343-1GEA 3110 CZK
APOSOR59343-1G APOSOR59343-5G
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₂H₁₅BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878358
CAS číslo: 957063-12-6