Tisk…
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 29400 CZK
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₈S
Bod varu: 72…74 °C/2mmHg
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040243
CAS číslo: 1455-18-1