Tisk…
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 5390 CZK
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Vzorec: C₈H₁₂ClN₃
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878382
CAS číslo: 957065-84-8