Tisk…
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR59332-1G OR59332-5G
APOSOR59332-1GEA 3740 CZK
APOSOR59332-1G APOSOR59332-5G
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878390
CAS číslo: 957065-91-7