Tisk…
2-Amino-5-bromopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5933-100G OR5933-25G OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA 1580 CZK
APOSOR5933-100G APOSOR5933-25G APOSOR5933-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine
2-Amino-5-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Bod tání: 241…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012341
CAS číslo: 7752-82-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III