Tisk…
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 4070 CZK
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Bod varu: 122 °C/5mmHg
Hustota: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082719
CAS číslo: 10224-72-3