Tisk…
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 3540 CZK
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691468
CAS číslo: 41491-53-6