trans-4-Methylcyclohexylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
trans-4-Methylcyclohexanamine
OR59320-100G
OR59320-25G
OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA
6580
CZK
APOSOR59320-100G
APOSOR59320-25G
APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Vzorec:
C₇H₁₅N Bod varu: 151 °C Hustota: 0,86 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 27 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06411232 CAS číslo: 2523-55-9 UN: 2734 ADR: 8+3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...