Tisk…
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 1370 CZK
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102230
CAS číslo: 18595-14-7