Tisk…
2-Bromo-m-xylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 1210 CZK
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Bromo-m-xylene
2-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 205…206 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000075
CAS číslo: 576-22-7
EINECS: 209-397-7