Tisk…
4-Aminopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5929-250G OR5929-50G
APOSOR5929-250GEA 8070 CZK
APOSOR5929-250G APOSOR5929-50G
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: 273 °C
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006439
CAS číslo: 504-24-5
UN: 2671
ADR: 6.1,II