Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 2480 CZK
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051690
CAS číslo: 19652-32-5