2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5922-1G
OR5922-5G
APOSOR5922-1GEA
6290
CZK
APOSOR5922-1G
APOSOR5922-5G
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114505 CAS číslo: 95539-61-0 UN: 1759 ADR: 8,III |