Tisk…
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Aminophenyl)(morpholin-4-yl)methanone
OR5921-1G OR5921-250MG
APOSOR5921-1GEA 992 CZK
APOSOR5921-1G APOSOR5921-250MG
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Bod tání: 74…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034763
CAS číslo: 39630-24-5