[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5917-1G
OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA
5390
CZK
APOSOR5917-1G
APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Vzorec:
C₈H₁₀ClNO Bod varu: 148…150 °C/16mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052976 CAS číslo: 6488-00-2 UN: 1760 ADR: 8,III |