Tisk…
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Aminomethyl)piperidine, 3-BOC protected
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 1410 CZK
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,309 g/mol
Bod tání: 60…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632454
CAS číslo: 142643-29-6
UN: 3259
ADR: 8,II