Tisk…
4-Methylbenzamidoxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
OR5904-1G OR5904-25G OR5904-5G
APOSOR5904-1GEA 1040 CZK
APOSOR5904-1G APOSOR5904-25G APOSOR5904-5G
4-Methylbenzamidoxime 97%
4-Methylbenzamidoxime
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Bod tání: 140…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019952
CAS číslo: 19227-13-5