Tisk…
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine
OR5898-1G OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA 5060 CZK
APOSOR5898-1G APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Bod varu: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738902
CAS číslo: 14613-37-7