Tisk…
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5897-25G OR5897-500MG OR5897-5G
APOSOR5897-25GEA 12140 CZK
APOSOR5897-25G APOSOR5897-500MG APOSOR5897-5G
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Ethyl picolinoylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Bod varu: 121…123 °C/0,6mmHg
Hustota: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094022
CAS číslo: 26510-52-1