Tisk…
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5896-1G OR5896-5G
APOSOR5896-1GEA 622 CZK
APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Bod tání: 53…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094021
CAS číslo: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1