Tisk…
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-methyl-piperidin-4-methylamine, (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, (1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
OR5892-1G OR5892-5G
APOSOR5892-1GEA 622 CZK
APOSOR5892-1G APOSOR5892-5G
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05022430
CAS číslo: 7149-42-0
EINECS: 230-477-2
UN: 2735
ADR: 8,II