(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(R)-2-Methylpiperazine
OR5889-5G
OR5889-10G
OR5889-1G
APOSOR5889-5GEA
744
CZK
APOSOR5889-5G
APOSOR5889-10G
APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Bod varu: 155…156 °C Bod tání: 86…93 °C Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192317 CAS číslo: 75336-86-6 UN: 2925 ADR: 4.1+8,III |