Tisk…
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 2900 CZK
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod varu: 189…190 °C
Bod tání: 35…36 °C
Hustota: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064297
CAS číslo: 4276-09-9