Tisk…

1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5883-1G OR5883-250MG
APOSOR5883-1GEA 5630 CZK
APOSOR5883-1G APOSOR5883-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567793
CAS číslo: 386715-47-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR