Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
OR5875-100G OR5875-500G OR5875-1KG
APOSOR5875-100GEA 744 CZK
APOSOR5875-100G APOSOR5875-500G APOSOR5875-1KG
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 174…176 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064412
CAS číslo: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II