Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 3640 CZK
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod varu: 81 °C/8mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064296
CAS číslo: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5