Indole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5873-100G
OR5873-25G
OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA
1080
CZK
APOSOR5873-100G
APOSOR5873-25G
APOSOR5873-500G
Indole-3-carboxylic acid 98%
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₇NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005624 CAS číslo: 771-50-6 EINECS: 212-231-6 |