Tisk…
(S)-(+)-Prolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
OR5872-100G OR5872-1G OR5872-500G
APOSOR5872-100GEA 4070 CZK
APOSOR5872-100G APOSOR5872-1G APOSOR5872-500G
(S)-(+)-Prolinol 98%
(S)-(+)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 74…76 °C/2mmHg
Hustota: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005255
CAS číslo: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2