Tisk…

(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 5630 CZK
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 172…174 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,943 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064419
CAS číslo: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR