Tisk…
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5869-500G
APOSOR5869-500GEA 2900 CZK
APOSOR5869-500G
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 98%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄
MW: 212,2026 g/mol
Bod tání: 163…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007359
CAS číslo: 2964-48-9