Tisk…
3-Chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 1740 CZK
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Chloropyridine
3-Chloropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN
Bod varu: 147…149 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006375
CAS číslo: 626-60-8
UN: 2924
ADR: 3+8,III