Tisk…

Triphenylamine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5864-100G OR5864-1KG OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA 3740 CZK
APOSOR5864-100G APOSOR5864-1KG APOSOR5864-500G
Triphenylamine 98%
Triphenylamine
Vzorec: C₁₈H₁₅N
Bod varu: 347…348 °C
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003020
CAS číslo: 603-34-9
EINECS: 210-035-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR