Tisk…

(R)-(+)-α-Methylbenzylamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR5862-100G OR5862-25G
APOSOR5862-100GEA 1120 CZK
APOSOR5862-100G APOSOR5862-25G
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 180…186 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064405
CAS číslo: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2735
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR