Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 4040 CZK
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 172…174 °C
Hustota: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064418
CAS číslo: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN: 2735
ADR: 8,III