Tisk…
Pyrimidin-2-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5850-5G OR5850-1G
APOSOR5850-5GEA 2570 CZK
APOSOR5850-5G APOSOR5850-1G
Pyrimidin-2-ol 95+%
Pyrimidin-2-ol
Vzorec: C4H4N2O
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047358
CAS číslo: 51953-13-0
EINECS: 209-149-8