Tisk…
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
OR5848-100G OR5848-25G OR5848-5G
APOSOR5848-100GEA 2240 CZK
APOSOR5848-100G APOSOR5848-25G APOSOR5848-5G
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 98+%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Used in the preparation of dopamine agonists Biorg.Med.Chem.Lett. 1993,3,639
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 150…152 °C/40mmHg
Hustota: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013285
CAS číslo: 17159-79-4