2-Aminopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
OR5847-100G
OR5847-500G
APOSOR5847-100GEA
910
CZK
APOSOR5847-100G
APOSOR5847-500G
2-Aminopyrimidine
2-Aminopyrimidine
Vzorec:
C₄H₅N₃ MW: 95,1 g/mol Bod varu: 158 °C/186mmHg Bod tání: 122…126 °C Bod vzplanutí: 103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006089 CAS číslo: 109-12-6 EINECS: 203-648-4 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)