Tisk…
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5844-1G OR5844-250MG OR5844-5G
APOSOR5844-1GEA 3110 CZK
APOSOR5844-1G APOSOR5844-250MG APOSOR5844-5G
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787545
CAS číslo: 157335-93-8