Tisk…

3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one

OR5843-10G OR5843-1G OR5843-5G
APOSOR5843-10GEA 2480 CZK
APOSOR5843-10G APOSOR5843-1G APOSOR5843-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Vzorec: C₁₁H₇BrO₃
MW: 267,09 g/mol
Bod tání: 227…229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024075
CAS číslo: 2199-93-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR