Tisk…
3-Bromo-5-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypyridine
OR5842-100G
APOSOR5842-100GEA 4370 CZK
APOSOR5842-100G
3-Bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Bromo-5-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Bod tání: 29…35 °C
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234169
CAS číslo: 50720-12-2