Tisk…
N,N-Diethyl-p-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 1210 CZK
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Diethyl-p-toluidine
N,N-Diethyl-p-toluidine
Vzorec: C₁₁H₁₇N
Bod varu: 230 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015113
CAS číslo: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III