Tisk…
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-bromopyridine
OR5840-1G OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA 622 CZK
APOSOR5840-1G APOSOR5840-5G
3-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
3-Bromo-2,6-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226.89
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798231
CAS číslo: 866755-20-6