Tisk…
Xanthane hydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5839-100G OR5839-25G OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA 6050 CZK
APOSOR5839-100G APOSOR5839-25G APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Vzorec: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,23 g/mol
Bod tání: 201…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051660
CAS číslo: 6846-35-1
EINECS: 229-933-3