Tisk…
4-Phenylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 910 CZK
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
4-Phenylbenzoic acid 98%
4-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002553
CAS číslo: 92-92-2
EINECS: 202-203-1