3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Bromo-6-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
OR5836-1G
OR5836-5G
APOSOR5836-1GEA
5200
CZK
APOSOR5836-1G
APOSOR5836-5G
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,0300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059560 CAS číslo: 717843-48-6 |