Tisk…
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxynicotinonitrile
OR5835-1G OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA 827 CZK
APOSOR5835-1G APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,5804 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975444
CAS číslo: 98645-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III