Tisk…
Benzoylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
OR5834-100G OR5834-250G OR5834-25G
APOSOR5834-100GEA 3740 CZK
APOSOR5834-100G APOSOR5834-250G APOSOR5834-25G
Benzoylacetonitrile 95%
Benzoylacetonitrile
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
MW: 145,16 g/mol
Bod varu: 159…160 °C/10mmHg
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001942
CAS číslo: 614-16-4
EINECS: 210-369-1