Tisk…
3-Amino-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5833-5G OR5833-1G OR5833-25G
APOSOR5833-5GEA 705 CZK
APOSOR5833-5G APOSOR5833-1G APOSOR5833-25G
3-Amino-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833386
CAS číslo: 20265-38-7